Learn More
Hidrobromuro de 2-(Brometilo)-1-metil-1H-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10003583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10003583 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10626994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10003583 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03858CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 934570-40-8
Fórmula molecular C9H10Br2N2
Peso molecular (g/mol) 306.001
Número MDL MFCD09702343
Clave InChI WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229451
Nombre IUPAC 2-(bromometilo)-1-metilbenzimidazol;hidrobromuro
SMILES CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306
Porcentaje de pureza 97%