Learn More
2-(Bromometil)-1,4-naftoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Bromomethyl)-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 50371-30-7 |
| Fórmula molecular | C11H7BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-6-7-5-10(13)8-3-1-2-4-9(8)11(7)14/h1-5H,6H2 |
| SMILES | BrCC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(bromometil)naftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 251.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.9629 |