Learn More
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano, TRC
Código de producto. 30345264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345264 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6887105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
CAS 4360-63-8
Fórmula molecular C4H7BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(2-Bromomethyl)-1,3-dioxolane, 2-Bromomethyldioxolane, Bromoacetaldehyde Ethylene Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Glycol Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Ketal
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
SMILES BrCC1OCCO1
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-dioxolano
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629