Learn More
2-Brometil-1,3-dioxolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-brometil-1,3-dioxolano se utiliza en la preparación de aldehídos alfa, beta-insaturados y la síntesis de monoacetales de aldehído 1,4-dos de monómeros.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane |
| Densidad | 1.628 |
| Punto de ebullición | 175°C |
| Temperatura de inflamación | 62°C (145°F) |
| Índice de refracción | 1.482 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 103309 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.01 |
| Mostrar más |