Learn More
2-Brometil-1,3-dioxolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469566 25 g 25 g
11479566 100 g 100 g
11489566 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19312.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4360-63-8 | C4H7BrO2 | 167.002 g/mol
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-brometil-1,3-dioxolano se utiliza en la preparación de aldehídos alfa, beta-insaturados y la síntesis de monoacetales de aldehído 1,4-dos de monómeros.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4360-63-8
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.002
Número MDL MFCD00003214
Clave InChI CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
PubChem CID 78068
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-dioxolano
SMILES C1COC(O1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Densidad 1.628
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 62°C (145°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 25 g
Beilstein 103309
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza 97%