Learn More
2-(Bromometill)-1,3-benzothiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10571642 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571642 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10069201 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10431474 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571642 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CC06008CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 106086-78-6
Fórmula molecular C8H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 228.107
Clave InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza 95%