Learn More
2-bromomesitileno, TRC
Código de producto. 30340979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340979 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30340979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6818651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomesitylene
CAS 576-83-0
Fórmula molecular C9H11Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 1-Bromomesitylene, 2,4,6-Trimethyl-1-bromobenzene, 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3,5-trimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 199.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0044