Learn More
2-Bromomesitileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10579810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10579810 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
1 options
Código de producto. 10579810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107121000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomesitylene
Nombre de nota 99%
CAS 576-83-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 225.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H11Br
Fórmula lineal 1, 3, 5-(CH3)3C6H2Br
Índice de refracción 1.5510 to 1.5530
Número MDL MFCD00000073
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 408
Gravedad específica 1.3
Sinónimo 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
Clave InChI RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3,5-trimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 199.09
PubChem CID 68473
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromomesitylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.