Learn More
2-Bromomesitileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484993 50 g 50 g
11399659 100 g 100 g
11494993 250 g 250 g
11309669 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11484993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12277.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199.091 g/mol
2-Bromomesitylene is a useful synthetic intermediate, Aromatics, Boron Derivatives, Catalyst. It is an intermediate used to prepare Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate (H714510) which is a frustrated phosphonium borate for metal-free catalytic hydrogenation of imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromomesitileno es un intermedio sintético útil, aromáticos, derivados de boro, catalizador. Es un intermediario utilizado para preparar hidrógeno[4-[bis(2,4,6-trimetilfenil)fospino]-2,3,5,6-tetrafluorofenil]hidrobis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borato (H714510) que es un borato de fosfonio frustrado para la hidrogenación catalítica libre de metales de iminas.
Solubilidad
Insoluble en agua(20 °C) .
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, exceso de calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-83-0
Fórmula molecular C9H11Br
Peso molecular (g/mol) 199.091
Número MDL MFCD00000073
Clave InChI RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 68473
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomesitylene
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.322
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 50 g
Beilstein 1907245
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water(20°C) .
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromomesitylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromomesitylene