Learn More
2-bromomalonaldehída, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10575924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575924 25 g Frasco de vidrio 25 g
10123404 1 g Frasco de vidrio 1 g
10336704 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10575924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397900250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2065-75-0
Fórmula molecular C3H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 150.95
Clave InChI SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
Nombre IUPAC 2-bromopropanodial
SMILES C(=O)C(C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromomalonaldehyde
Punto de fusión 132.0°C to 136.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (Acid)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH(CHO)2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.95
Porcentaje de pureza 97+%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromomalonaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.