Learn More
Ácido 2-bromoisovalérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459642 10 g 10 g
11469642 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459642 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10756.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 565-74-2 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-74-2
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.029
Número MDL MFCD00004210
Clave InChI UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
PubChem CID 11268
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)C(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoisovaleric acid
Punto de fusión 36°C to 42°C
Punto de ebullición 124°C to 126°C (20 mmHg)
Olor Acrid
Fórmula lineal (CH3)2CHCHBrCO2H
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Índice Merck 14,1422
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoisovaleric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoisovaleric acid