Learn More
2-bromoisoftaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoisophthaldehyde |
| CAS | 79839-49-9 |
| Fórmula molecular | C8H5BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2,6-diformylbenzene, 2-Bromo-1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1-Bromo-2,6-diformylbenzene, 2-Bromobenzene-1,3-dialdehyde, 2-Bromobenzene-1,3-dicarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h1-5H |
| SMILES | BrC1=C(C=O)C=CC=C1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromoisoftalaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 213.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.95 |