Learn More
2-Bromoisoftalaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411629 1 g 1 g
15431629 250 mg 250 miligramos
15421629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64423.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79839-49-9 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
Used in the preparation of paclitaxel-mimicking alkaloids with anticancer activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de alcaloides mimados con paclitaxel con actividad anticancerosa.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79839-49-9
Fórmula molecular C8H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 213.03
Número MDL MFCD08461034
Clave InChI RZUSSKMZLHKMHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoisophthalaldehyde, 2-bromobenzene-1,3-dialdehyde, 2-bromo-1,3-diformylbenzene, 2,6-diformylbromobenzene, 2-bromo-benzene-1,3-dicarbaldehyde, 2-bromobenzene-1,3-dicarboxaldehyde, 1,3-diformyl-2-bromobenzene, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 2-bromo, acmc-209pia, ksc495c0d
PubChem CID 11435812
Nombre IUPAC 2-bromobenceno-1,3-dicarbaldealdehído
SMILES BrC1=C(C=O)C=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoisophthalaldehyde
Punto de fusión 139°C to 144°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4740331
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido