Learn More
Ácido 2-bromoisonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10536260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10536260 5 g Frasco de vidrio 5 g
10882261 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437380050
 Artículo restringido
En stock
CAS 66572-56-3
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Clave InChI YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoisonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-isonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromoisonicotic acid, 2-bromisonicotins, 2-bromopyridine-4-carboxylicacid, pubchem9211, acmc-209nvt
PubChem CID 222701
Nombre IUPAC ácido 2-bromopiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoisonicotinic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212.0°C to 222.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoisonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación