Learn More
Bromuro de 2-bromoisobutirilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403267 500 g 500 g
11431297 25 g 25 g
11441297 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15403267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24249.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.899 g/mol
2-Bromoisobutyryl bromide is used to prepare N-protected halodienamide, which provides four- and five-membered lactams in the presence of copper(I) and a tertiary amine. Further, it is used as atom transfer radical polymerization(ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide. It is also used in preparation of polycaprolactone macroinitiators through reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-bromoisobutirilo se utiliza para preparar halodienamida N-protegida, que proporciona lactamas de cuatro y cinco miembros en presencia de cobre(I) y una amina terciaria. Además, se utiliza como iniciador de la polimerización radicalaria por transferencia atómica (ATRP) para la funcionalización de grupos hidroxilos presentes en la superficie del óxido de grafeno. También se utiliza en la preparación de macroiniciadores de policaprolactona mediante reacción con diol de caprolactona oligomérico y nanopartículas de sílice mesoporosa con iniciador de ATRP anclado en la superficie exterior.
Solubilidad
Miscible en acetona y disulfuro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20769-85-1
Fórmula molecular C4H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 229.899
Número MDL MFCD00000122
Clave InChI YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
PubChem CID 88685
Nombre IUPAC bromuro de 2-bromo-2-metilpropanoilo
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoisobutyryl bromide
Densidad 1.86
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5095
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 1746128
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.91
Porcentaje de pureza 97%