Learn More
Bromuro de 2-bromoisobutirilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441297 100 g 100 g
11431297 25 g 25 g
15403267 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11441297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24249.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.899 g/mol
2-Bromoisobutyryl bromide is used to prepare N-protected halodienamide, which provides four- and five-membered lactams in the presence of copper(I) and a tertiary amine. Further, it is used as atom transfer radical polymerization(ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide. It is also used in preparation of polycaprolactone macroinitiators through reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-bromoisobutirilo se utiliza para preparar halodienamida N-protegida, que proporciona lactamas de cuatro y cinco miembros en presencia de cobre(I) y una amina terciaria. Además, se utiliza como iniciador de la polimerización radicalaria por transferencia atómica (ATRP) para la funcionalización de grupos hidroxilos presentes en la superficie del óxido de grafeno. También se utiliza en la preparación de macroiniciadores de policaprolactona mediante reacción con diol de caprolactona oligomérico y nanopartículas de sílice mesoporosa con iniciador de ATRP anclado en la superficie exterior.
Solubilidad
Miscible en acetona y disulfuro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20769-85-1
Fórmula molecular C4H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 229.899
Número MDL MFCD00000122
Clave InChI YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
PubChem CID 88685
Nombre IUPAC bromuro de 2-bromo-2-metilpropanoilo
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoisobutyryl bromide
Densidad 1.86
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5095
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1746128
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.91
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoisobutyryl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoisobutyryl bromide