Learn More
Ácido 2-bromoisobutírico, TRC
Código de producto. 30339175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339175 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68464525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoisobutyric Acid
CAS 2052-01-9
Fórmula molecular C4H7BrO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, α-Bromo-isobutyric Acid, 2-Bromo-2-methyl-propionic Acid, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid, 2-Bromoisobutyric Acid, Bromoisobutyric Acid, Isobromobutyric Acid, NSC 41213, α-Bromo-α-methylpropionic Acid, α-Bromoisobutyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(Br)C(=O)O
Nombre IUPAC etil 2-bromo-2-metilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629