Learn More
Ácido 2-bromoisobutírico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoisobutyric Acid |
| CAS | 2052-01-9 |
| Fórmula molecular | C4H7BrO2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, α-Bromo-isobutyric Acid, 2-Bromo-2-methyl-propionic Acid, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid, 2-Bromoisobutyric Acid, Bromoisobutyric Acid, Isobromobutyric Acid, NSC 41213, α-Bromo-α-methylpropionic Acid, α-Bromoisobutyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | etil 2-bromo-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9629 |