Learn More
Ácido 2-bromisobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442548 25 g 25 g
11452548 100 g 100 g
11462548 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15854.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
2-Bromoisobutyric acid is used in the synthesis of dextran macroinitiator for atom transfer radical polymerization (ATRP) by partial esterification of hydroxyl group of the polysaccharide. The multifunctional silica colloids were prepared by coating them with 2-bromo-2-methylpropionic acid stabilized quantum dots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromisobutírico se utiliza en la síntesis de macroiniciador de dextrano para la polimerización de radicales de transferencia de átomos (ATRP) por esterificación parcial del grupo hidroxilo del polisacárido. Los coloides de sílice multifuncionales se prepararon mediante su revestimiento con puntos cuánticos estabilizados con ácido 2-bromo-2-metilpropiónico.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-01-9
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00004168
Clave InChI XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methylpropionic acid, isobromobutyric acid, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl, alpha-bromoisobutyric acid, .alpha.-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methyl-propanoic acid, propionic acid, 2-bromo-2-methyl, unii-821p2r6b0a, ccris 9046
PubChem CID 74924
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoisobutyric acid
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1745543
Índice Merck 14,1421
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoisobutyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoisobutyric acid