Learn More
2-bromoindol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoindole |
| CAS | 139409-34-0 |
| Fórmula molecular | C8H6BrN |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrN/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H |
| SMILES | Brc1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.9684 |