Learn More
2-Bromoimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499287 1 g 1 g
15409297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52553.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16681-56-4 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
2-Bromoimidazole is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoimidazol se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16681-56-4
Fórmula molecular C3H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 146.98
Número MDL MFCD02179526
Clave InChI AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 2773261
Nombre IUPAC 2-bromo-1H-imidazol
SMILES BrC1=NC=CN1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromoimidazole
Punto de fusión 197°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.98
Porcentaje de pureza 95%