Learn More
Ácido 2-bromohexanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431267 25 g 25 g
11441267 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24228.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-05-7 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-05-7
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.056
Número MDL MFCD00004218
Clave InChI HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromocaproic acid, dl-2-bromohexanoic acid, hexanoic acid, 2-bromo, alpha-bromohexanoic acid, alpha-bromo-n-caproic acid, .alpha.-bromo-n-caproic acid, 2-bromo-hexanoic acid, .alpha.-bromocaproic acid, .alpha.-bromohexanoic acid, 2-bromo-n-hexanoic acid
PubChem CID 12013
Nombre IUPAC ácido 2-bromohexanoico
SMILES CCCCC(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromohexanoic acid
Punto de fusión 3°C to 5°C
Densidad 1.37
Punto de ebullición 136°C to 138°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Índice Merck 14,1415
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 97%