Learn More
2-Bromohexane, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332116 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11332116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03364.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
2-Bromohexane can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store away from strong bases. Incompatible with oxidizing agents and bases. Light-sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3377-86-4
Fórmula molecular C6H13Br
Peso molecular (g/mol) 165.074
Número MDL MFCD00039183
Clave InChI NEBYCXAKZCQWAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexane, 2-bromo, 2-hexyl bromide, dl, 2-bromo-hexane, acmc-209t5g, nebycxakzcqwaw-uhfffaoysa
PubChem CID 18805
Nombre IUPAC 2-bromohexane
SMILES CCCCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromohexane
Punto de ebullición 146°C to 147°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Pleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731328
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.08
Porcentaje de pureza 98%