Learn More
2-Bromofluorobenceno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-fluorobenzene-D8 |
| CAS | 50592-35-3 |
| Fórmula molecular | C6 D4 Br F |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-fluoro- (9 CI), o-Bromofluorobenzene-d4, 5-Bromo-6-fluorobenzene-1,2,3,4-d4, 1-Bromo-2-fluorobenzene-d4, 1-Bromo-2-fluorobenzene-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Br)c(F)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 179.023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9731 g/mol |
| Mostrar más |