Learn More
2-bromofluoreno, TRC
Código de producto. 30335521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335521 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30335521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68522525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromofluorene
CAS 1133-80-8
Fórmula molecular C13H9Br
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
SMILES Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
Nombre IUPAC 2-bromo-9H-fluoreno
Peso molecular (g/mol) 245.11