Learn More
2-bromofluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromofluorene |
| CAS | 1133-80-8 |
| Fórmula molecular | C13H9Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2 |
| SMILES | Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-9H-fluoreno |
| Peso molecular (g/mol) | 245.11 |