Learn More
2-Bromofluoreno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331967 5 g 5 g
11341967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07589.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1133-80-8 | C13H9Br | 245.119 g/mol
2-Bromofluorene acts as a nonintrusive end-capping reagent in order to control molecular weights as well as in the generation of well-defined oligomers. It is used to prepare 2-bromo-9-cyclohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluorene and 9,9-dihexylflorene. In addition to this, it is used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromofluoreno actúa como reactivo no intrusivo de desactivación terminal para controlar los pesos moleculares, así como en la generación de oligómeros bien definidos. Se utiliza para preparar 2-bromo-9-ciclohepta-2,4,6-trienil-9H-fluoreno y 9,9-dihexilfloreno. Además de esto, se utiliza en la preparación del extremo del poli(di-n-hexilfluoreno) tapado con 2-bromofluoreno, 2-bromo-9,9-di-n-hexilfluoreno y 9-bromoantraceno mediante polimerización mediada por Ni(0).
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1133-80-8
Fórmula molecular C13H9Br
Peso molecular (g/mol) 245.119
Número MDL MFCD00001115
Clave InChI FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
PubChem CID 14336
Nombre IUPAC 2-bromo-9H-fluoreno
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromofluorene
Punto de fusión 110°C to 114°C
Punto de ebullición 185°C (135 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1946701
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.12
Porcentaje de pureza 95%