Learn More
2-Bromofluoreno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10488120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10488120 25 g 25 g
10043523 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154220250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1133-80-8 | C13H9Br | 245.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1133-80-8
Número MDL MFCD00001115
Clave InChI FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
PubChem CID 14336
Nombre IUPAC 2-bromo-9H-fluoreno
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromofluorene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110°C to 115°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 185°C (135.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H9Br
Cantidad 25 g
Beilstein 05, II, 534
Peso molecular (g/mol) 245.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo ligeramente cristalino o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromofluorene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.