Learn More
[(2-Bromoetiloxi)metil]benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethoxymethylbenzene |
| CAS | 1462-37-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Br O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | GR 130510X, Umeclidinium related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMILES | BrCCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromoetoximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 215.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9993 |