Learn More
2-bromoetilciclopropano, TRC
Código de producto. 30347404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30347404 100 mg 100 miligramos
30344843 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30347404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB686035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethylcyclopropane
CAS 36982-56-6
Fórmula molecular C5H9Br
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2-Bromoethyl)cyclopropane, 2-Cyclopropylethyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9Br/c6-4-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
SMILES BrCCC1CC1
Nombre IUPAC 2-bromoetilciclopropano
Peso molecular (g/mol) 149.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9888