Learn More
Hidrobromuro de 2-bromoetilamina, TRC
Código de producto. 30344321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344321 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30344321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683750500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethylamine Hydrobromide
CAS 2576-47-8
Fórmula molecular C2H7Br2N
Cantidad 500 g
Sinónimo 1-Amino-2-bromoethane Hydrobromide, 2-Aminoethyl Bromide Hydrobromide, 2-Bromoethanamine Hydrobromide, 2-Bromoethylammonium Bromide, beta-Bromoethylamine Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMILES Br.NCCBr
Nombre IUPAC 2-bromoetanamina; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 204.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.8945