Learn More
2-Hidrobromuro de bromoetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 GR
250 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905171 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10476900 25 g Frasco de plástico 25 GR
10486900 100 g Frasco de plástico 100 g
10397143 250 g Frasco de plástico 250 g
10359043 500 g Frasco de plástico 500 g
10697513 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11905171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106930025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2576-47-8 | C2H6BrN·HBr | 204.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2576-47-8 , 107-09-5
Fórmula molecular C2H6BrN·HBr
Peso molecular (g/mol) 204.9
Número MDL MFCD00012886
Clave InChI WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
Nombre IUPAC 2-bromoetanamina; hidrobromuro
SMILES C(CBr)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172.0°C to 176.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrCH2CH2NH2·HBr
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04,134
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales