Learn More
bromhidrato de 2-bromoetilamina, > 98,0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11499021 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11499021 25 g
11409031 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499021 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215487525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 2576-47-8
Fórmula molecular C2H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 204.893
Clave InChI WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
Nombre IUPAC 2-bromoetanamina; hidrobromuro
SMILES C(CBr)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethylamine Hydrobromide
Nombre de nota Control de calidad
Color Blanco
Densidad 1,581g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9
Forma física Polvo cristalino