Learn More
Bromuro de (2-bromoetil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446606 25 g 25 g
11436606 5 g 5 g
11456606 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24833.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7301-93-1 | C20H19Br2P | 450.15 g/mol
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (2-bromoetil)trifenilfosfonio se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7301-93-1
Fórmula molecular C20H19Br2P
Peso molecular (g/mol) 450.15
Número MDL MFCD04039352
Clave InChI ZHLVWYZWQPNQDQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-bromoethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-, bromide, 2-bromoethyl triphenylphosohonium bromide, 2-bromoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-,bromide
PubChem CID 22210408
Nombre IUPAC 2-bromoetil(trifenil)fosfanio;bromuro
SMILES [Br-].BrCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 186°C to 189°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.15
Porcentaje de pureza 98%