Learn More
(2-bromoetil)trimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromoethyl)trimethylsilane |
| CAS | 18156-67-7 |
| Fórmula molecular | C5H13BrSi |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Trimethylsilyl)methyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | BrCC[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-bromoetil(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.997 |