Learn More
Bromuro de (2-bromoetil)trimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide |
| CAS | 2758-06-7 |
| Fórmula molecular | C5 H13 Br N . Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Bromocholine Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromoetil(trimetil)azanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 246.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.9415 |