Learn More
Bromuro de (2-bromoetil)trimetilamonio, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10773393 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10773393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2758-06-7
Fórmula molecular C5H13Br2N
Peso molecular (g/mol) 246.97
Número MDL MFCD00011865
Clave InChI OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240°C to 244°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2N(CH3)3Br
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromoethyl trimethylammonium bromide, 2-bromo-n,n,n-trimethylethanaminium bromide, 2-bromoethyltrimethylammonium bromide, bromcholin, hypercyl, kathesin, btab, btab the plant regulator, bcb the plant regulator, unii-kh1i7ru18l
SMILES C[N+](C)(C)CCBr.[Br-]
Nombre IUPAC 2-bromoetil(trimetil)azanio;bromuro
PubChem CID 17689
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.97
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.