Learn More
Éter metílico de 2-bromoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethyl Methyl Ether |
| CAS | 6482-24-2 |
| Fórmula molecular | C3H7BrO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-metoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 138.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.968 |