Learn More
Éter metílico de 2-bromoetilo, TRC
Código de producto. 30334674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334674 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30334674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68514010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl Methyl Ether
CAS 6482-24-2
Fórmula molecular C3H7BrO
Cantidad 10 g
Sinónimo (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
SMILES COCCBr
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxietano
Peso molecular (g/mol) 138.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.968