Learn More
Éter metílico de 2-brometilo, 96 %, estabilizado con carbonato sódico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498306 500 g 500 g
11319669 5 g 5 g
11478306 25 g 25 g
11488306 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15370.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6482-24-2 | C3H7BrO | 138.992 g/mol
2-Bromoethyl methyl ether has been used as starting reagent in the synthesis of 1-bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene1 and 1-bromo-4-[(2-methoxyethoxy)methyl]benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter metílico de 2-brometilo se ha utilizado como reactivo inicial en la síntesis de 1-bromo-4-(2-metoxietoxi)benceno1 y 1-bromo-4-[(2-metoxietoxi)metil]benceno.
Solubilidad
Soluble en agua.14,4 g/l a 25 °C
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor, las bases fuertes y los agentes oxidantes. Almacenar a 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6482-24-2
Fórmula molecular C3H7BrO
Peso molecular (g/mol) 138.992
Número MDL MFCD00000236
Clave InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxietano
SMILES COCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl methyl ether
Nombre de nota stabilized with sodium carbonate
Densidad 1.478
Punto de ebullición 109°C to 110°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.448
Cantidad 500 g
Número UN UN3271
Información de solubilidad Soluble in water.14,4g/L at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 139
Porcentaje de pureza 96%