missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éter metílico de 2-bromoetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-3735728 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10494235 25 g Frasco de vidrio 25 g
13458548 100 g Frasco de vidrio 100 g
13468548 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10636241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402980050
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6482-24-2 | C3H7BrO | 138.99 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6482-24-2
Fórmula molecular C3H7BrO
Peso molecular (g/mol) 138.99
Número MDL MFCD00000236
Clave InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxietano
SMILES COCCBr

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl methyl ether
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4600g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2OCH3
Índice de refracción 1.4460 to 1.4500
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.46
Información de solubilidad Solubility in water: 14.4g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoethyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.