Learn More
Metanetiosulfonato de 2-bromoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 26139-15-1 |
| Fórmula molecular | C3 H7 Br O2 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7BrO2S2/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-metilsulfonilsulfaniletano |
| Peso molecular (g/mol) | 219.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9071 |