Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromoethyl ethyl ether, 95%, stab. with 0.5% Potassium carbonate
Código de producto. 11316766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11316766 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11316766 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L04034.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
2-Bromoethyl ethyl ether is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Not miscible or difficult to mix with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl ethyl ether
Nombre de nota stabilized with 0.5% Potassium carbonate
CAS 592-55-2
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Fórmula molecular C4H9BrO
Fórmula lineal BrCH2CH2OCH2CH3
Número MDL MFCD00000237
Cantidad 25 g
Número UN UN2340
Beilstein 1731362
Sinónimo 2-bromoethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl bromide, 2-bromoethoxyethane, ethane, 1-bromo-2-ethoxy, 2-bromodiethyl ether, 1-ethoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-ethoxy-ethane, ether, 2-bromoethyl ethyl, 2-bromoethylethylether, 1-bromo-3-oxapentane
Clave InChI MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCBr
Nombre IUPAC 1-bromo-2-etoxietano
Peso molecular (g/mol) 153.02
PubChem CID 61141
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.02
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.