Learn More
2-Bromoetil etil éter, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10304502 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10304502 25 g Frasco de vidrio 25 g
10314502 100 g Frasco de vidrio 100 g
10568843 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10304502 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 367400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-55-2 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-55-2
Fórmula molecular C4H9BrO
Peso molecular (g/mol) 153.02
Número MDL MFCD00000237
Clave InChI MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl bromide, 2-bromoethoxyethane, ethane, 1-bromo-2-ethoxy, 2-bromodiethyl ether, 1-ethoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-ethoxy-ethane, ether, 2-bromoethyl ethyl, 2-bromoethylethylether, 1-bromo-3-oxapentane
PubChem CID 61141
Nombre IUPAC 1-bromo-2-etoxietano
SMILES CCOCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl ethyl ether
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.3570g/mL
Punto de ebullición 125°C to 127°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2OC2H5
Índice de refracción 1.4435 to 1.4515
Cantidad 25 g
Beilstein 01,338
Gravedad específica 1.357
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.02
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoethyl ethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.