Learn More
Éter de 2-bromoetilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12188721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12188721 5 mL 5 ml
12178721 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12188721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445860050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5414-19-7 | C4H8Br2O | 231.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5414-19-7
Fórmula molecular C4H8Br2O
Peso molecular (g/mol) 231.92
Clave InChI FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-bromoethyl ether, 1-bromo-2-2-bromoethoxy ethane, 2-bromoethyl ether, 2,2'-dibromodiethyl ether, ethane, 1,1'-oxybis 2-bromo, ether, bis 2-bromoethyl, beta,beta'-dibromodiethyl ether, 2,2-dibromodiethyl ether, 2-bromoethylether
PubChem CID 21521
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-bromoetoxi)etano
SMILES C(CBr)OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl ether
Densidad 1.8450g/mL
Punto de ebullición 92°C to 93°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [Br(CH2)2]2O
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.845
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.92
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1