Learn More
2-Bromoetil-d4-amina HBr, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethylamine-D4 Hydrobromide |
| CAS | 918633-70-2 |
| Fórmula molecular | C2 D4 H2 Br N . Br H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-bromo-, hydrobromide (1:1) (9 CI), 2-Bromoethyl-d4-amine hydrobromide, 2-Bromoethan-1,1,2,2-d4-amine hydrobromide, 2-Bromoethylamine-D4 hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1 H/i1D2,2D2; |
| SMILES | Br.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetanamina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 208.9163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.9196 g/mol |
| Mostrar más |