Learn More
(2-Bromoetil)ciclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377436 1 g 1 g
11387436 5 g 5 g
11397436 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09466.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1647-26-3
Fórmula molecular C8H15Br
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD00019398
Clave InChI JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
Nombre IUPAC 2-bromoetilciclohexano
SMILES BrCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethyl)cyclohexane
Densidad 1.221
Punto de ebullición 70°C to 71°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 1 g
Beilstein 1919816
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Bromoethyl)cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.