Learn More
Benzoato de 2-bromoetilo (~90 %), TRC
Código de producto. 30348273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348273 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30348273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB810050250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl Benzoate
CAS 939-54-8
Fórmula molecular C9H9O2Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo beta-Bromoethyl Benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Benzoato de 2-bromoetilo
Peso molecular (g/mol) 229.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9786