Learn More
(2-bromoetil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromoethyl)benzene |
| CAS | 103-63-9 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzene, (2-bromoethyl)-, (2-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-2-phenylethane, 1-Phenyl-2-bromoethane, 2-Bromo-1-phenylethane, 2-Phenethyl bromide, 2-Phenyl-1-bromoethane, 2-Phenylbromoethane, 2-Phenylethyl bromide, NSC 33926, Phenethyl bromide, Phenylethyl bromide, β-Bromoethylbenzene, β-Phenethyl bromide, β-Phenylethyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromoetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 185.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9888 |