Learn More
(2-bromoetil)benceno, Mikromol™
Código de producto. 30052420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052420 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052420 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0528.13
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-Bromoetil)benceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethyl)benzene
CAS 103-63-9
Nombres de analitos o componentes (2-Bromoethyl)benzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 Br
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzene, (2-bromoethyl)-, (2-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-2-phenylethane, 1-Phenyl-2-bromoethane, 2-Bromo-1-phenylethane, 2-Phenethyl bromide, 2-Phenyl-1-bromoethane, 2-Phenylbromoethane, 2-Phenylethyl bromide, NSC 33926, Phenethyl bromide, Phenylethyl bromide, beta-Bromoethylbenzene, beta-Phenethyl bromide, beta-Phenylethyl bromide, Fentanyl Related Compound A, Fentanyl Citrate Impurity I, Fentanyl Impurity L, Fentanyl Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-bromoetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 185.06
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,9888 g/mol